Läs mer
Metyl 4-klorbensoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419352
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419352 100 g 100g
11409352 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419352 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10109.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1126-46-1 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1126-46-1
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
MDL-nummer MFCD00000621
InChI-nyckel LXNFVVDCCWUUKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-chlorobenzoate, 4-chlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-chloro-, methyl ester, unii-m0u80j80va, benzoic acid, p-chloro-, methyl ester, methyl-p-chlorobenzoate, p-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-4-chlorobenzoate, 4-chloro-benzoic acid methyl ester, decitabine related compound d
PubChem CID 14307
IUPAC-namn metyl-4-klorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 4-chlorobenzoate
Smältpunkt 41°C to 45°C
Densitet 1.382
Kokpunkt 136°C to 137°C (10 mmHg)
Flampunkt 106°C (222°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1564310
Merck Index 14,2125
Formel vikt 170.6
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.