Läs mer
Methyl 4-Chlorobenzoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 4-Chlorobenzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Chlorobenzoate |
| CAS | 1126-46-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-Chlorobenzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H7 Cl O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-chloro-, methyl ester, Benzoic acid, p-chloro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)chlorobenzene, 4-Carbomethoxyphenyl chloride, 4-Chlorobenzoic acid methyl ester, 5-Chloro-2-benzoic acid methyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate, Methyl p-chlorobenzoate, NSC 8366, p-Chlorobenzoic acid methyl ester, Decitabine Related Compound D |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-chlorobenzoate |
| Visa mer |