Läs mer
Methyl 4-Chlorobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Chlorobenzoate |
| CAS | 1126-46-1 |
| Molekylformel | C8 H7 Cl O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Benzoic acid','4-chloro-','methyl ester, Benzoic acid','p-chloro-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)chlorobenzene, 4-Carbomethoxyphenyl chloride, 4-Chlorobenzoic acid methyl ester, 5-Chloro-2-benzoic acid methyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate, Methyl p-chlorobenzoate, NSC 8366, p-Chlorobenzoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-chlorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.593 |
| Formel vikt | 170.0135 |