Läs mer
Methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478397 1 g 1g
15488397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51910.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89901-02-0
Molekylformel C14H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 246.69
MDL-nummer MFCD04117794
InChI-nyckel UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-4-chlorophenyl benzoate, methyl 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate, acmc-20akgj, amtda026, methylchlorobiphenylcarboxylate, methyl 4-chloro 1,1-biphenyl-4-carboxylate, 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 737630
IUPAC-namn methyl 4-(4-chlorophenyl)benzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.69
Procent renhet 95%