Läs mer
Metyl-4-klorbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302286
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302286 25 g 25g
11312286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03734.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3153-37-5 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
Metyl-4-klorbutyrat används som en farmaceutisk syntes, industriella färgämnesintermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl-4-klorbutyrat används som en farmaceutisk syntes, industriella färgämnesintermediärer.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3153-37-5
Molekylformel C5H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 136.575
MDL-nummer MFCD00001003
InChI-nyckel ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorobutyric acid methyl ester, butyric acid, 4-chloro-, methyl ester, methyl .omega.-chlorobutyrate, 4-chlorobutanoic acid methyl ester, .gamma.-chlorobutyric acid methyl ester, methyl-4-chlorbutanoat, gamma-chlorobutyric acid methyl ester, methyl omega-chlorobutyrate
PubChem CID 76612
IUPAC-namn metyl-4-klorbutanoat
LEDER COC(=O)CCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-chlorobutyrate
Densitet 1.125
Kokpunkt 175°C to 176°C
Flampunkt 59°C (138°F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1745117
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 136.58
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.