Läs mer
Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, 90%, tech.
Produktkod. 10792602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10792602 1 g Glass bottle 1g
10472985 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792602 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424710010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7377-26-6 | C9H7ClO3 | 198.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7377-26-6
Molekylformel C9H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 198.61
MDL-nummer MFCD00059486
InChI-nyckel CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 81850
IUPAC-namn methyl 4-carbonochloridoylbenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Smältpunkt 50°C to 59°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H3COOCC6H4COCl
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolysis
Formel vikt 198.61
Procent renhet 90%
Kvalitet Technical
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.