Läs mer
Metyl-4-klorkarbonylbensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420908
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420908 5 g 5g
15410908 1 g 1g
15430908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54688.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7377-26-6 | C9H7ClO3 | 198.602 g/mol
4-(klorokarbonyl)bensoesyrametylester, är en byggsten som kan användas för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det kan användas för framställning av bensofenonrester och även för syntes av nya skrymmande hydrofoba retinoider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-(klorokarbonyl)bensoesyrametylester, är en byggsten som kan användas för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det kan användas för framställning av bensofenonrester och även för syntes av nya skrymmande hydrofoba retinoider.
Löslighet Hydrolyserar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och syror. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7377-26-6
Molekylformel C9H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 198.602
MDL-nummer MFCD00059486
InChI-nyckel CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 81850
IUPAC-namn metyl-4-karbonkloridoylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 198.6
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.