missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 4-chlorocinnamate, 99%

Produktkod. 11418936
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418936 25 g 25g
11498926 1 g 1g
11408936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11418936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17071.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 7560-44-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7560-44-3
Molekylformel C10H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 196.63
MDL-nummer MFCD00075790
InChI-nyckel IIBXQGYKZKOORG-QPJJXVBHSA-N
Synonym methyl 4-chlorocinnamate, methyl p-chlorocinnamate, methyl 3-4-chlorophenyl acrylate, 4-chlorocinnamic acid methyl ester, cinnamic acid, p-chloro-, methyl ester, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl-, methyl ester, methyl e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoate, e-methyl 3-4-chlorophenyl acrylate, methyl 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoate, methyl 3-4-chlorophenyl prop-2-enoate
PubChem CID 5314314
IUPAC-namn metyl (E)-3-(4-klorfenyl)prop-2-enoat
LEDER COC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 4-chlorocinnamate
Smältpunkt 74°C to 77°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2045629
Formel vikt 196.64
Procent renhet 99%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.