Läs mer
Methyl 4-(Chloroformyl)butyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-(Chloroformyl)butyrate |
| CAS | 1501-26-4 |
| Molekylformel | C6H9ClO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Chloroformyl)butyric Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | ClC(CCCC(OC)=O)=O |
| IUPAC-namn | methyl 5-chloro-5-oxopentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.59 |
| Formel vikt | 164.02 |