Läs mer
Methyl 4-(chloromethyl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10784174 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10784174 5 g Glass bottle 5g
10688984 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10784174 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 34040-64-7
MDL-nummer MFCD00511224
InChI-nyckel SATDLKYRVXFXRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloromethyl benzoate, 4-chloromethyl benzoic acid methyl ester, methyl-4-chloromethylbenzoate, benzoic acid, 4-chloromethyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl benzyl chloride, methyl alpha-chloro-p-toluate, methyl p-chloromethyl benzoate, p-methoxycarbonyl benzyl chloride, methyl a-chloro-p-toluate, p-toluic acid, .alpha.-chloro-, methyl ester
PubChem CID 36664
IUPAC-namn methyl 4-(chloromethyl)benzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
Smältpunkt 37.0°C to 40.0°C
Färg White
Kokpunkt 160.0°C to 165.0°C (30.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H9ClO2
Linjär formel ClCH2C6H4C(O)OCH3
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 184.619
Formel vikt 184.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.