Läs mer
Metyl 4-[(klorsulfonyl)metyl]bensoat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10506324
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10506324 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10257683 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10506324 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07948DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 130047-14-2
Molekylformel C9H9ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 248.68
MDL-nummer MFCD07778383
InChI-nyckel VTQZPLOSFBIFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorosulfonyl methyl benzoate, 4-methoxycarbonyl phenyl methanesulphonyl chloride, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl methyl-, methyl ester, benzoic acid,4-chlorosulfonyl methyl-, methyl ester, acmc-20dqi1, methyl 4-chlorosulfonylmethyl benzoate, methyl 4-chlorosulphonyl methyl benzoate, 4-chlorosulfonylmethylbenzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl phenyl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 21804301
IUPAC-namn metyl-4-(klorsulfonylmetyl)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.69
Procent renhet 95%