Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-cyanobenzoate |
| Smältpunkt | 67.0°C to 68.0°C |
| Färg | White |
| Kokpunkt | 142.0°C to 144.0°C (12.0 mmHg) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Linjär formel | NCC6H4CO2CH3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 09,846 |
| Formel vikt | 161.16 |
| Visa mer |