Läs mer
Methyl 4-cyanobenzoate, 99%
Produktkod. 11348115
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348115 5 g 5g
11358115 25 g 25g
11368115 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348115 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08365.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1129-35-7 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Den finner sin tillämpning i den kemoselektiva biotransformationen av nitriler av Rhodococcus equi A4 och i designen av 3-(4-karboxibensoyl)-2-kinolinkarboxaldehyd som ett reagens för ultrakänslig bestämning av primära aminer genom kapillärelektrofores med användning av laserfluorescensdetektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning
i den kemoselektiva biotransformationen av nitriler av Rhodococcus equi A4 och i designen av 3-(4-karboxibensoyl)-2-kinolinkarboxaldehyd som ett reagens för ultrakänslig bestämning av primära aminer genom kapillärelektrofores med användning av laserfluorescensdetektion.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1129-35-7
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00001823
InChI-nyckel KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-cyano-, methyl ester, methyl p-cyanobenzoate, unii-f8fms7o8xg, f8fms7o8xg, benzoic acid, p-cyano-, methyl ester, 4-cyano-benzoic acid methyl ester, methyl4-cyanobenzoate, methyl-4-cyanobenzoate, acmc-1bs5i
PubChem CID 70791
IUPAC-namn metyl-4-cyanobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-cyanobenzoate
Smältpunkt 65°C to 69°C
Kokpunkt 142°C to 144°C (12 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1866980
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 161.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.