Läs mer
Methyl 4-Deoxy-4-fluoro-Alpha-D-glucose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Deoxy-4-fluoro-a-D-glucose |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13FO5/c1-12-7-6(11)5(10)4(8)3(2-9)13-7/h3-7,9-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1 |
| Formel vikt | 196.0747 |