missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 4-ethoxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7023935
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429116 5 g 5g
11439116 25 g 25g
11449116 100 g 100g
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11429116

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17980.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Methyl 4-ethoxybenzoate is used in the preparation of 4- ethoxybenzoic acid by reacting with aluminum tribromide. It is involved in the preparation of apricoxib, which is a selective cyclooxygenase inhibitor.

Solubility
Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.

Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23676-08-6
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00017264
InChI-nyckel RNHXTCZZACTEMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzoic acid methyl ester, methyl p-ethoxybenzoate, benzoic acid, 4-ethoxy-, methyl ester, methyl-p-ethoxy benzoate, acmc-20akgg, rarechem al bf 0088, timtec-bb sbb041033, 4-ethoxybenzoic acid, methyl ester
PubChem CID 90231
IUPAC-namn methyl 4-ethoxybenzoate
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 4-ethoxybenzoate
Smältpunkt 35°C to 37°C
Kokpunkt 160°C (20 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2691838
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formel vikt 180.21
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.