Läs mer
Methyl 4-Ethyloxybenzoate, TRC
Produktkod. 30470722
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30470722 100 mg
1 options
Produktkod. 30470722
Brand: Toronto Research Chemicals TRCM265105100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Ethyloxybenzoate
CAS 23676-08-6
Molekylformel C10H12O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Methyl p-Ethoxybenzoate, NSC 8378, p-Ethoxy-,methyl-benzoic Acid Ester
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-3-13-9-6-4-8(5-7-9)10(11)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
LEDER CCOc1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC-namn methyl 4-ethoxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Formel vikt 180.0786