Läs mer
Metyl-4-etynylbensoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15140126
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15140126 1 g 1g
15460208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15140126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53419.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3034-86-4 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Metyl-4-etynylbensoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 4-etynylbensoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Svårlöslig i vatten (0,16 g
/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3034-86-4
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00168820
InChI-nyckel JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-ethynyl-, methyl ester, methyl4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid methylester, 4-methoxycarbonyl phenylacetylene, benzoic acid,4-ethynyl-, methyl ester, methyl 4-ethynyl-benzoate, 4-ethinylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl benzoic acid methylester
PubChem CID 640163
IUPAC-namn metyl-4-etynylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-ethynylbenzoate
Smältpunkt 92°C to 94°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water (0.16g/L at 25°C).
Formel vikt 160.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.