Läs mer
Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429057
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429057 5 g 5g
15439057 250 mg 250mg
15419057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15429057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52370.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metyl-4-fluor-2-metoxibensoat används som katalysator, kinashämmare och farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl-4-fluor-2-metoxibensoat används som katalysator, kinashämmare och farmaceutiska intermediärer.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 204707-42-6
Molekylformel C9H9FO3
Molekylvikt (g/mol) 184.17
MDL-nummer MFCD06203990
InChI-nyckel LJUAEPNTXDJBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-methoxy-4-fluoro-benzoate, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-, methyl ester, rarechem al bf 1023, methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-2-methoxy-benzoate, 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 10241478
IUPAC-namn metyl-4-fluor-2-metoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=C(OC)C=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 184.17
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.