Läs mer
Metyl 4-fluoro-3-nitrobenzoat, 98 %
Produktkod. 15468098
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468098 25 g 25g
15478098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61542.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 329-59-9 | C8H6FNO4 | 199,14 g/mol
Metyl-4-fluor-3-nitrobensoat används för att framställa dimetyl-3-nitro-3',4-oxidibensoat genom att reagera med 3-hydroxi-bensoesyra-metylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Metyl 4-fluoro-3-nitrobensoat används för att framställa dimetyl 3-nitro-3′ ,4-oxidibensoat genom att reagera med 3-hydroxi-bensoesyrametylester.
Löslighet
Löslig i etanol, eter och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329-59-9
Molekylformel C8H6FNO4
Molekylvikt (g/mol) 199.14
MDL-nummer MFCD00196161
InChI-nyckel CNJJSTPBUHAEFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-fluoro-3-nitro-benzoate, 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro-, methyl ester, pubchem2045, acmc-209hxf, methyl 4-fluoro-3 nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrofluorobenzene, methyl4-fluoro-3-nitrobenzoate
PubChem CID 5219721
IUPAC-namn metyl-4-fluoro-3-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Smältpunkt 56 °C till 59 °C
Kokpunkt 109 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i etanol, eter och metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 199.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.