Läs mer
Methyl 4-fluorobenzoate, 97%
Produktkod. 11497054
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497054 25 g 25g
11487054 5 g 5g
11407064 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497054 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21504.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 403-33-8 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-33-8
Molekylformel C8H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 154.14
MDL-nummer MFCD00017959
InChI-nyckel MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-fluorobenzoate, 4-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl 4-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-, methyl ester, methyl4-fluorobenzoate, methyl-4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3566, acmc-1aef0, asischem p32019
PubChem CID 67878
IUPAC-namn metyl-4-fluorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-fluorobenzoate
Densitet 1.192
Kokpunkt 195°C to 197°C
Flampunkt 77°C (170°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 25 g
Beilstein 2085925
Formel vikt 154.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.