Läs mer
Methyl 4-fluorobenzoylacetate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10700711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10700711 10 g Glass bottle 10g
10096093 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10700711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199760100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 63131-29-3
Molekylformel C10H9FO3
Molekylvikt (g/mol) 196.18
MDL-nummer MFCD00000355
InChI-nyckel HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6
PubChem CID 579425
IUPAC-namn methyl 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropanoate
LEDER COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-fluorobenzoylacetate
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H4COCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.5200 to 1.522
Kvantitet 10 g
Formel vikt 196.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid