Läs mer
Metyl 4-fluorfenylacetat, 98 %
Produktkod. 15494927
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494927 5 g 5g
15404937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32236.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 34837-84-8 | C9H9FO2 | 168,167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34837-84-8
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.167
MDL-nummer MFCD00800608
InChI-nyckel AJPPKGMEHMXPMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-4-fluorophenyl acetate, methyl 4-fluorophenylacetate, 4-fluorophenylacetic acid methyl ester, pubchem24389, acmc-209iaq, methyl-4-fluorphenylacetate, methyl-4-fluorophenylacetate, methyl 4-fluorophenyl-acetate, methyl 4-fluorophenyl acetate
PubChem CID 2733233
IUPAC-namn metyl-2-(4-fluorfenyl)acetat
LEDER COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Methyl 4-fluorophenylacetate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 168.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.