Läs mer
Metyl-4-formyl-1,2,5-trimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10787435
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10787435 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10394272 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10787435 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC22504CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175276-49-0
Molekylformel C10H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 195.218
MDL-nummer MFCD00203864
InChI-nyckel NEDLMVCFWFSFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-1,2,5-trimethyl-, methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,4-formyl-1,2,5-trimethyl-,methyl ester
PubChem CID 2776538
IUPAC-namn metyl-4-formyl-1,2,5-trimetylpyrrol-3-karboxylat
LEDER CC1=C(C(=C(N1C)C)C(=O)OC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-formyl-1, 2, 5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 195.22
Procent renhet 95%