Läs mer
Metyl-4-formyl-1-metyl-1H-pyrrol-2-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10203672
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10203672 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10703843 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10203672 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW06271CB
Kemiska identifierare
CAS 67858-47-3
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD01571196
InChI-nyckel GXSZDESAIZEFGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem12439, methylformylmethylpyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-1-methyl-, methyl ester, 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2798349
IUPAC-namn metyl-4-formyl-l-metylpyrrol-2-karboxylat
LEDER CN1C=C(C=C1C(=O)OC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 167.16
Procent renhet 95%