Läs mer
Alfa Aesar™ Methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 96%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 181.19 |
| Procent renhet | 96% |