Läs mer
Methyl 4-Formyl-3-methoxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Formyl-3-methoxybenzoate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 194.0579 |