missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 4-Formyl-3-methoxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Formyl-3-methoxybenzoate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 194.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?