Läs mer
Methyl 4-formylbenzoate, 98+%
Produktkod. 11441097
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441097 100 g 100g
11421097 5 g 5g
11431097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24091.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Metyl-4-formylbensoat används vid framställning av dimetyltereftalat. Det används också som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt och fluorescerande vitmedelsintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 4-formylbensoat används vid framställning av dimetyltereftalat. Det används också som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt och fluorescerande vitmedelsintermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1571-08-0
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00006950
InChI-nyckel FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
PubChem CID 15294
IUPAC-namn metyl-4-formylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-formylbenzoate
Smältpunkt 59°C to 63°C
Densitet 1.2
Kokpunkt 264°C to 266°C
Flampunkt 128°C (262°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 775895
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 164.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-formylbenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-formylbenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.