Läs mer
Methyl 4-formylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-formylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O3/c1-14-9(13)11-5-2-10(8-12,3-6-11)4-7-11/h8H,2-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 196.1099 |