Läs mer
Methyl 4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzoate |
| CAS | 27023-05-8 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-6-5-9(11)7(2)4-8(6)10(12)13-3/h4-5,11H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(C)c(O)cc1C |
| IUPAC-namn | methyl 4-hydroxy-2,5-dimethylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |