missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol™

Produktkod. 17952746
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952746 100 mg
17932916 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17952746 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0084.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 35511-15-0
Analyt- eller komponentnamn Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H11 N O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Meloxicam Imp. E (EP), Piroxicam Imp. J (EP), Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Impurity E, Piroxicam Impurity J
InChI formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-12-9(11(14)17-2)10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(12,15)16/h3-6,13H,1-2H3
LEDER COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
IUPAC-namn methyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 269.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 269.0358 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.