missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 59804-25-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H9 N O5 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Tenoxicam Imp. B (EP), Tenoxicam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO5S2/c1-10-6(9(12)15-2)7(11)8-5(3-4-16-8)17(10,13)14/h3-4,11H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C1=C(O)c2sccc2S(=O)(=O)N1C |
| IUPAC-namn | methyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxothieno[2,3-e]thiazine-3-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?