missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-Thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxylic Acid 1,1-Dioxide Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO5S2/c1-10-6(9(12)15-2)7(11)8-5(3-4-16-8)17(10,13)14/h3-4,11H,1-2H3 |
| Formel vikt | 274.9922 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?