Läs mer
Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 35511-14-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H9 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. G (EP), Piroxicam Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO5S/c1-16-10(13)8-9(12)6-4-2-3-5-7(6)17(14,15)11-8/h2-5,11-12H,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1 |
| Visa mer |