Läs mer
Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 35511-14-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H9 N O5 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxylic acid','4-hydroxy-','methyl ester','1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylic acid methyl ester 1,1-dioxide, Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. G (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO5S/c1-16-10(13)8-9(12)6-4-2-3-5-7(6)17(14,15)11-8/h2-5,11-12H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.25 |
| Visa mer |