Läs mer
Metyl-4-hydroxi-3,5-dimetoxibensoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469196
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469196 25 g 25g
11438820 5 g 5g
11479196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18054.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 884-35-5 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Schemat för laccaskatalyserad jodidoxidation inkluderar stadium av MS-interaktion med oxiderat laccas med åtföljande produktion av MS(ox). Reaktion av MS(ox) med jodid gav trijodid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Schemat för laccaskatalyserad jodidoxidation inkluderar stadium av MS-interaktion med oxiderat laccas med åtföljande produktion av MS(ox). Reaktion av MS(ox) med jodid gav trijodid.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, lätt löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 884-35-5
Molekylformel C10H12O5
Molekylvikt (g/mol) 212.201
MDL-nummer MFCD00017199
InChI-nyckel ZMXJAEGJWHJMGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl syringate, methyl 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, methyl ester, syringic acid methyl ester, methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoate, acmc-1bjig, ksc496o5n, syringic acid monomethyl ester, rarechem al bf 0102, timtec-bb sbb016976
PubChem CID 70164
ChEBI CHEBI:45820
IUPAC-namn metyl-4-hydroxi-3,5-dimetoxibensoat
LEDER COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
Smältpunkt 102°C to 108°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,slightly soluble in water.
Formel vikt 212.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.