Läs mer
Metyl-4-hydroxi-3-jodbensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423438
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423438 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15423438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56877.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15126-06-4 | C8H7IO3 | 278,045 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
CAS 15126-06-4
Smältpunkt 155 °C till 159 °C
Färg Brun till vit
Molekylformel C8H7IO3
MDL-nummer MFCD05664378
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Synonym methyl4-hydroxy-3-iodobenzoate, methyl 3-iodo-4-hydroxybenzoate, methyl 4-hydroxy-3-iodo-benzoate, 4-hydroxy-3-iodobenzoic acid methyl ester, 4-hydroxy-3-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-3-iodo-, methyl ester, 4-hydroxy-3-iodo-benzoicacidmethylester, acmc-209zk0, ksc495e2f, methyl 4-hydroxy-3-iodbenzoate
InChI-nyckel PXNOLLHARLSLHY-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)I
IUPAC-namn metyl-4-hydroxi-3-jodbensoat
Molekylvikt (g/mol) 278.045
PubChem CID 11346465
Formel vikt 278.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.