Läs mer
Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, 99%
Produktkod. 11425277
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425277 10 g 10g
11415277 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22657.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2309-07-1 | C16H25ClN2O | 296.84 g/mol
Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate has antioxidant activities that provide protection against inflammation and cancer. It has got the ability to cross cell membranes. It inhibits the release of pro-inflammatory cytokines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2309-07-1
MDL-nummer MFCD00017208
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Smältpunkt 62°C to 65°C
Molekylformel C11H12O4
Kvantitet 10 g
Synonym methyl ferulate, methyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, ferulic acid methyl ester, ferulic acid methylester, methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, unii-y98bua66rx, y98bua66rx, methyl 2e-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-, methyl ester
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel AUJXJFHANFIVKH-GQCTYLIASA-N
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)OC)O
IUPAC-namn methyl (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 208.21
PubChem CID 5357283
ChEBI CHEBI:67379
Formel vikt 208.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.