Läs mer
Metyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoat, 98+%
Produktkod. 11454233
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454233 50 g 50g
11464233 250 g 250g
11444233 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454233 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10880.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-42-3 | C8H7NO5 | 197,146 g/mol
4-alkoxi-3-nitrobensoesyror erhölls genom alkylering av metyl-4-hydroxi-3-nitrobensoat med motsvarande n-alkylbromider i 3-pentanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-alkoxi-3
-nitrobensoesyror erhölls genom alkylering av metyl-4-hydroxi-3-nitrobensoat med motsvarande n-alkylbromider i 3-pentanon.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-42-3
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.146
MDL-nummer MFCD00014695
InChI-nyckel GNCWCTBHZCBXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-4-hydroxy toluate, aurora 6897, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxymethylbenzoate, acmc-209scn, 3-10-00-00378 beilstein handbook reference
PubChem CID 66835
IUPAC-namn metyl-4-hydroxi-3-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Smältpunkt 73 °C till 77 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2115197
Formel vikt 197.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.