Läs mer
Methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11393616
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393616 5 g 5g
11383616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14622.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39493-62-4
Molekylformel C9H12O4
Molekylvikt (g/mol) 184.191
MDL-nummer MFCD01075661
InChI-nyckel SEBIQMPNDQLYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxocyclohex-3-ene-1-carboxylate, methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxocyclohex-3-enecarboxylate, acmc-20akgd, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-cyclohex-3-en-1-oate, methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylicacid, 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-, methyl ester, 6-methyl-2-hydroxy-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 3766543
IUPAC-namn metyl 2-hydroxi-6-metyl-4-oxocyklohex-2-en-1-karboxylat
LEDER CC1CC(=O)C=C(C1C(=O)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
Smältpunkt 122°C to 124°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 5258501
Formel vikt 184.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.