Läs mer
Metyl 4-hydroxybenzoat, 99 %
Produktkod. 10448860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10448860 500 g Plastflaska 500g
10051180 100 g Plastflaska -
10105683 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
13418348 10 kg Plasttrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10448860 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126965000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1301.97 SEK
    1108.65 SEK / 500g
    Save 193.32 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-76-3
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00002352
InChI-nyckel LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC-namn metyl-4-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-hydroxybenzoate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 125,0 °C till 128,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 298,6 °C
Tändningsrester 0,1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOC6H4CO2CH3
Kvantitet 500 g
Beilstein 10,158
Merck Index 15,618
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,25% (25 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol, aceton och eter, lätt lösliga i bensen och ccl4
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.