Läs mer
Metyl 4-hydroxybenzoat (metylparaben), TRC
Produktkod. 30132964
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132964 10 g
30137123 100 g
17920615 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32566010G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-76-3
Molekylformel C8 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Synonym Methyl 4-hydroxybenzoate, Methyl parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, methyl ester (6CI,8CI), 4-(Carbomethoxy)phenol, 4-(Methoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Hydroxymethyl benzoate, Danisol M, E 218, E 218 (preservative), Killitol, Maseptol, Mekkings M, Metaben, Metagin, Methaben, Methyl 4-(3'-butenyloxy)benzoate, Methyl Butex, Methyl Parasept, Methyl chemosept, Methyl p-hydroxybenzoate, Methylben, Metoxyde, Moldex, NSC 3827, NSC 406127, Nipagin, Nipagin M, Para M, Paraben M, Paridol, Preserval, Preserval M, Septos, Solbrol, Solbrol M, Tegasept Methyl, Tegosept M, p-Carbomethoxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, p-Methoxycarbonylphenol
IUPAC-namn Metyl 4-hydroxybenzoat
LEDER COC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Parahydroxybenzoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Formel vikt 152.0473
Procent renhet >95%