Läs mer
Methyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution, 10 μg/mL in acetone, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15921161 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15921161 5 ml 5mg
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15921161 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R13475ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
10 μg/mL in acetone. Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 1581694-95-2, 67-64-1
Densitet 0.790 - 0.792 g/cm3
Flampunkt -17°C
Fysisk form Liquid
Kokpunkt 55°C to 57°C
Industry Type Parabenes
Kvantitet 5 ml
Kvalitet Analytical Standard