Läs mer
Metyl (4-hydroximetyl)bensoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485137
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485137 25 g 25g
11475137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22564.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6908-41-4 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6908-41-4
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00009984
InChI-nyckel VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl benzoic acid methyl ester, methyl p-hydroxymethyl benzoate, acmc-209o5w, methyl p-hydroxymethylbenzoate, methyl-4-hydroxymethylbenzoate, p-methoxycarbonylbenzyl alcohol
PubChem CID 81325
IUPAC-namn metyl-4-(hydroximetyl)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (4-hydroxymethyl)benzoate
Smältpunkt 46°C to 52°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.