Läs mer
Metyl 4-(hydroxymetyl)pyridin-2-karboxylat, 95 %
Produktkod. p-7031600
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448185 250 mg 250mg
15428185 1 g 1g
15438185 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448185 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32731.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 317335-15-2 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Metyl 4-(hydroximetyl)pyridin-2 används som mellanprodukt i läkemedel och finner även användning i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyl 4-(hydroxymetyl)pyridin-2 används som mellanprodukt inom läkemedel och används även inom kemisk forskning.
Noter
Förvara på ett coolt ställe. Inkompatibel med syror, baser och starka oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 317335-15-2
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD09834350
InChI-nyckel WEIFQBALQLWZFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxymethyl picolinate, methyl 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylate, methyl 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylate, 4-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid,4-hydroxymethyl-,methylester 9ci, 2-methoxycarbonylpyridine-4-methanol, 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl, 4-hydroxymethylpyridin-2-carboxylic acid methyl ester, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 23093785
IUPAC-namn Metyl 4-(hydroxymetyl)pyridin-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=NC=CC(=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Smältpunkt 74 °C till 76 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 167.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.