Läs mer
Metyl 4-hydroxyfenylacetat, 98+%
Produktkod. 11470737
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470737 25 g 25g
11480737 100 g 100g
11490737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22533.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14199-15-6 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14199-15-6
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00002387
InChI-nyckel XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxyphenylacetate, methyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methl ester, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, methyl ester, p-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, 4-hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, 4-hydroxy-phenyl-acetic acid methyl ester
PubChem CID 518900
ChEBI CHEBI:68078
IUPAC-namn metyl 2-(4-hydroxifenyl)acetat
LEDER COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Smältpunkt 55°C to 58°C
Kokpunkt 163°C (5 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2087538
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.