Läs mer
Metyl 4-hydroxyfenylacetat, Mikromol™
Beskrivning
Metyl 4-hydroxyfenylacetat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Hydroxyphenylacetate |
| CAS | 14199-15-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-Hydroxyphenylacetate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Hydroxy-benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid, (p-hydroxyphenyl)-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, 4-Hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl (p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 4-hydroxybenzeneacetate, p-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester, Methyl 4-Hydroxyphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | Metyl-2-(4-hydroxyfenyl)acetat |
| Visa mer |