Läs mer
Metyl 4-hydroxyfenylacetat, TRC
Produktkod. 30464433
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30464433 25 g
1 options
Produktkod. 30464433 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31292025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
CAS 14199-15-6
Molekylformel C9 H10 O3
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Hydroxy-benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid','(p-hydroxyphenyl)-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, 4-Hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl (p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 4-hydroxybenzeneacetate, p-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
LEDER COC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn Metyl-2-(4-hydroxyfenyl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063