Läs mer
Metyl 4-jod-2-metoxybenzoat, 98+%
Produktkod. 15453287
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453287 25 g 25g
15443287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25529.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 148490-97-5 | C9H9IO3 | 292,072 g/mol
Intermediär i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Intermediär i organiska synteser.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från ljus, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148490-97-5
Molekylformel C9H9IO3
Molekylvikt (g/mol) 292.072
MDL-nummer MFCD06797865
InChI-nyckel MCNOTXROWOGSGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid,4-iodo-2-methoxy-, methyl ester, 4-iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-iodo-2-methoxy-benzoic acid methyl ester, pubchem4974, acmc-20adk9, methyl4-iodo-2-methoxybenzoate, methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, 2-methoxy-4-iodo-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 22619468
IUPAC-namn metyl-4-jod-2-metoxibensoat
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)I)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate
Smältpunkt 44 °C till 46 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 292.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.