Läs mer
Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate, 98%
Produktkod. 11451020
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451020 100 g 100g
11431020 5 g 5g
11441020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451020 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25395.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5471-81-8 | C9H9IO2 | 276.073 g/mol
Metyl-4-jod-3-metylbensoat används i syntesen av nya nitratestrar härrörande från kolkicin som immunsuppressiva medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 4-jod-3-metylbensoat används vid
syntes av nya nitratestrar härrörande från kolkicin som immunsuppressiva medel.
Löslighet Något löslig
i metanol.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5471-81-8
Molekylformel C9H9IO2
Molekylvikt (g/mol) 276.073
MDL-nummer MFCD02683863
InChI-nyckel HCSGWQGKCVQIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 4-iodo-3-methyl-benzoate, 4-iodo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-methyl-, methyl ester, methyl4-iodo-3-methylbenzoate, acmc-1anqa, methyl 4-iodo-m-toluate, methyl 3methyl-4-iodobenzoate, methyl 3-methyl-4-iodobenzoate, 4-iodo-m-toluic acid, methyl ester
PubChem CID 231757
IUPAC-namn metyl-4-jod-3-metylbensoat
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
Smältpunkt 59°C to 62°C
Kvantitet 100 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in methanol.
Formel vikt 276.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.